Merck
BDPH9BCDB482
Bide Pharmatech
4-Hydroxymethyl-5-methyl-2-phenylimidazole
Synonim(y):
(5-methyl-2-phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H12O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB482 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-8-10(7-14)13-11(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,14H,7H2,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
RUEBPOOTFCZRBC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)