Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDB4CD

Bide Pharmatech

(3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid

Synonim(y):

(3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H23O5B1Si1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB4CD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H23BO5Si/c1-14(2,3)21(5,6)20-12-8-10(13(16)19-4)7-11(9-12)15(17)18/h7-9,17-18H,1-6H3

Inchi Key

WVEROKKPZZNURS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów