Merck
BDPH9BCDB4DF
Bide Pharmatech
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxamide
Synonim(y):
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H11O1N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB4DF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H11NOS/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h5H,1-4H2,(H2,10,11)
Inchi Key
MDTDPEHJGYVJHS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)