Merck
BDPH9BCDB59A
Bide Pharmatech
(2-Fluorophenyl)methanethiol
Synonim(y):
(2-fluorophenyl)methanethiol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H7S1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB59A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H7FS/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
Inchi Key
UMJTYEUXQGJEIZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless to light-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)