Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDB5DA

Bide Pharmatech

N-Ethyl-N-methylcarbamoyl Chloride

Synonim(y):

ethyl(methyl)carbamic chloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C4H8O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB5DA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C4H8ClNO/c1-3-6(2)4(5)7/h3H2,1-2H3

Inchi Key

XZVYDRLPXWFRIS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: liquid / Colour: Colorless - Yellow-brown

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów