Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDB5EF

Bide Pharmatech

(2-Phenyl-1,3-dioxane-5,5-diyl)dimethanol

Synonim(y):

(2-phenyl-1,3-dioxane-5,5-diyl)dimethanol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDB5EF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB5EF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C12H16O4/c13-6-12(7-14)8-15-11(16-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,13-14H,6-9H2

Inchi Key

DHWCGYXHBIWIPM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: White - Almost white

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów