Merck
BDPH9BCDB62D
Bide Pharmatech
tert-Butyl 2-hydroxy-6-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
Synonim(y):
tert-butyl 2-hydroxy-6-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H21O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.3
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB62D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-5-4-12(8-13)6-9(14)7-12/h9,14H,4-8H2,1-3H3
Inchi Key
KAVBYCOMZDNOFX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)