Merck
BDPH9BCDB67D
Bide Pharmatech
3-Isobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Synonim(y):
3-isobutyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H14O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB67D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H14N2O2/c1-6(2)4-7-5-8(9(12)13)11(3)10-7/h5-6H,4H2,1-3H3,(H,12,13)
Inchi Key
FNZPEHCXMGHUNY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)