Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDB74E

Bide Pharmatech

4-Amino-5-chloro-2-methylpyridine

Synonim(y):

5-chloro-2-methyl-4-pyridinamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H7N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.59
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB74E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H7ClN2/c1-4-2-6(8)5(7)3-9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9)

Inchi Key

DTAKYMBVGQAQGE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów