Merck
BDPH9BCDB75C
Bide Pharmatech
(4-Bromobutylidene)cyclopropane
Synonim(y):
(4-bromobutylidene)cyclopropane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H11Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB75C nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H11Br/c8-6-2-1-3-7-4-5-7/h3H,1-2,4-6H2
Inchi Key
GYDIWJCBBMTLIZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)