Merck
BDPH9BCDB79F
Bide Pharmatech
4-Hydroxy-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Synonim(y):
4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5O4N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.11
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB79F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H5NO4/c8-4-1-5(9)7-2-3(4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)(H2,7,8,9)
Inchi Key
QJLHSJRQOWSNMD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)