Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDB7AF

Bide Pharmatech

8-Oxa-2-azaspiro[4.5]decane

Synonim(y):

8-oxa-2-azaspiro[4.5]decane

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H15O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB7AF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H15NO/c1-4-9-7-8(1)2-5-10-6-3-8/h9H,1-7H2

Inchi Key

JVBOTGLQUHBBCV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów