Merck
BDPH9BCDB7D5
Bide Pharmatech
1-(Bromoethynyl)-3-chlorobenzene
Synonim(y):
1-(bromoethynyl)-3-chlorobenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H4Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.48
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB7D5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H4BrCl/c9-5-4-7-2-1-3-8(10)6-7/h1-3,6H
Inchi Key
YHQFKKWAFNMAJX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionExclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)