Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDB7EE

Bide Pharmatech

2-(Methylsulfonyl)-1H-benzo[d]imidazole

Synonim(y):

2-(methylsulfonyl)-1H-benzimidazole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDB7EE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H8O2N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB7EE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C8H8N2O2S/c1-13(11,12)8-9-6-4-2-3-5-7(6)10-8/h2-5H,1H3,(H,9,10)

Inchi Key

LEEMFGGMWJGRQO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów