Merck
BDPH9BCDB87F
Bide Pharmatech
4-Fluorobenzofuran-7-carbaldehyde
Synonim(y):
4-fluoro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDB87F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H5O2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB87F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H5FO2/c10-8-2-1-6(5-11)9-7(8)3-4-12-9/h1-5H
Inchi Key
MBVFRSJFKMJRHA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)