Merck
BDPH9BCDB8EB
Bide Pharmatech
6-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Synonim(y):
6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H5N2F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCDB8EB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)6-2-1-5-4-12-13-7(5)3-6/h1-4H,(H,12,13)
Inchi Key
PFAFARJWFBPNIN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)