Merck
BDPH9BCDBA40
Bide Pharmatech
4-Formyl-N-isopropylbenzamide
Synonim(y):
4-formyl-N-isopropylbenzamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H13O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBA40 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-8(2)12-11(14)10-5-3-9(7-13)4-6-10/h3-8H,1-2H3,(H,12,14)
Inchi Key
OMFHZDXZIJJKFP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)