Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDBA82

Bide Pharmatech

4-Fluoro-N,N-dimethylbenzenesulfonamide

Synonim(y):

4-fluoro-N,N-dimethylbenzenesulfonamide

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H10O2N1S1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBA82 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H10FNO2S/c1-10(2)13(11,12)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,1-2H3

Inchi Key

WURMPFYVFDHATI-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów