Merck
BDPH9BCDBABA
Bide Pharmatech
2,5-Dihydroxyterephthalohydrazide
Synonim(y):
2,5-dihydroxyterephthalohydrazide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H10O4N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBABA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H10N4O4/c9-11-7(15)3-1-5(13)4(2-6(3)14)8(16)12-10/h1-2,13-14H,9-10H2,(H,11,15)(H,12,16)
Inchi Key
DQZASJMFKRPEEF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)