Merck
BDPH9BCDBB40
Bide Pharmatech
Pyrrolidin-3-ylmethanol hydrochloride hydrate
Synonim(y):
pyrrolidin-3-ylmethanol hydrochloride hydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H14O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.62
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBB40 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH.H2O/c7-4-5-1-2-6-3-5;;/h5-7H,1-4H2;1H;1H2
Inchi Key
DTRUQHLMAAARJU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Semi-solid or Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)