Merck
BDPH9BCDBB7D
Bide Pharmatech
Spiro[2.5]octan-6-one
Synonim(y):
spiro[2.5]octan-6-one
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H12O1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBB7D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H12O/c9-7-1-3-8(4-2-7)5-6-8/h1-6H2
Inchi Key
PXIGSUWVCSOFMF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)