Merck
BDPH9BCDBBB3
Bide Pharmatech
N-Methylpyrazine-2-carboxamide
Synonim(y):
N-methyl-2-pyrazinecarboxamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H7O1N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBBB3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c1-7-6(10)5-4-8-2-3-9-5/h2-4H,1H3,(H,7,10)
Inchi Key
OPVFDBZMQPCJEB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)