Merck
BDPH9BCDBBB6
Bide Pharmatech
Dibutyl carbonate
Synonim(y):
dibutyl carbonate
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDBBB6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H18O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBBB6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H18O3/c1-3-5-7-11-9(10)12-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Inchi Key
QLVWOKQMDLQXNN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Very pale yellow
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)