Merck
BDPH9BCDBBBF
Bide Pharmatech
2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenol
Synonim(y):
2,4-dichloro-3,5-dimethylphenol
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDBBBF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8O1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBBBF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H8Cl2O/c1-4-3-6(11)8(10)5(2)7(4)9/h3,11H,1-2H3
Inchi Key
IYOLBFFHPZOQGW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
92%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light yellow-red powder or crystal
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)