Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDBC2D

Bide Pharmatech

3-Chloro-4-fluoroaniline

Synonim(y):

3-chloro-4-fluoroaniline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDBC2D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H5N1Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.56
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBC2D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C6H5ClFN/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8/h1-3H,9H2

Inchi Key

YSEMCVGMNUUNRK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow to brown powder to crystal or Semi-solid or liquid

Melting Point

42-44C at mmHg

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów