Merck
BDPH9BCDBC71
Bide Pharmatech
3-(2-Fluorophenyl)propiolic acid
Synonim(y):
3-(2-fluorophenyl)-2-propynoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H5O2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBC71 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H5FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,(H,11,12)
Inchi Key
STVAOWAAIBCKAN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)