Merck
BDPH9BCDBC72
Bide Pharmatech
(3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
Synonim(y):
[3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H5O1F5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.12
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBC72 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H5F5O/c9-5-1-4(3-14)2-6(10)7(5)8(11,12)13/h1-2,14H,3H2
Inchi Key
VRTWXMZDVDWKQB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)