Merck
BDPH9BCDBC8A
Bide Pharmatech
14-Bromotetradecan-1-ol
Synonim(y):
14-bromo-1-tetradecanol
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDBC8A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H29O1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.29
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBC8A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H29BrO/c15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16/h16H,1-14H2
Inchi Key
VKXZRJZWAYBBAE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)