Merck
BDPH9BCDBCD0
Bide Pharmatech
1,3-Dibromo-5-fluoro-2-methylbenzene
Synonim(y):
1,3-dibromo-5-fluoro-2-methylbenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5Br2F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.92
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBCD0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H5Br2F/c1-4-6(8)2-5(10)3-7(4)9/h2-3H,1H3
Inchi Key
IPMPJTQRCBFUMU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)