Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDBCEF

Bide Pharmatech

N-(1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)piperidin-4-yl)acetamide

Synonim(y):

N-(1-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)piperidin-4-yl)acetimidic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C19H29O3N2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBCEF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C19H29BN2O3/c1-14(23)21-16-9-11-22(12-10-16)17-8-6-7-15(13-17)20-24-18(2,3)19(4,5)25-20/h6-8,13,16H,9-12H2,1-5H3,(H,21,23)

Inchi Key

KCDOXDJTOAMUGJ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów