Merck
BDPH9BCDBD3E
Bide Pharmatech
1-(Chloromethyl)-4-phenoxybenzene
Synonim(y):
1-(chloromethyl)-4-phenoxybenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H11O1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.68
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBD3E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C13H11ClO/c14-10-11-6-8-13(9-7-11)15-12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
Inchi Key
IATNZRYVIRYKDJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionExclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)