Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDBD44

Bide Pharmatech

3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid

Synonim(y):

3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H8O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBD44 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H8N2O3/c1-6-11-9(12-15-6)7-3-2-4-8(5-7)10(13)14/h2-5H,1H3,(H,13,14)

Inchi Key

CEBJCUYZEOLQSC-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow to brown powder or crystals

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów