Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDBDA3

Bide Pharmatech

(3-Bromo-4-hydroxyphenyl)(isoindolin-2-yl)methanone

Synonim(y):

(3-bromo-4-hydroxyphenyl)(isoindolin-2-yl)methanone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C15H12O2N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBDA3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C15H12BrNO2/c16-13-7-10(5-6-14(13)18)15(19)17-8-11-3-1-2-4-12(11)9-17/h1-7,18H,8-9H2

Inchi Key

BISGZMQSUGKXSP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów