Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDBDA8

Bide Pharmatech

(2-Morpholinopyridin-4-yl)boronic acid

Synonim(y):

2-(4-morpholinyl)-4-pyridinylboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDBDA8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H13O3N2B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.02
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBDA8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C9H13BN2O3/c13-10(14)8-1-2-11-9(7-8)12-3-5-15-6-4-12/h1-2,7,13-14H,3-6H2

Inchi Key

RRYCUINOUZEQSU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Shipped in cold pack

Purity

96%

Storage temp.

Sealed in dry, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów