Merck
BDPH9BCDBDBC
Bide Pharmatech
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)pyrimidine
Synonim(y):
2-methyl-4-(1-piperazinyl)pyrimidine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H14N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBDBC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H14N4/c1-8-11-3-2-9(12-8)13-6-4-10-5-7-13/h2-3,10H,4-7H2,1H3
Inchi Key
WYEQVNKICBCRPY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)