Merck
BDPH9BCDBDD0
Bide Pharmatech
tert-Butyl 5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate
Synonim(y):
tert-butyl 5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine-7(8H)-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H16O2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.26
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBDD0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H16N4O2/c1-10(2,3)16-9(15)13-4-5-14-8(6-13)11-7-12-14/h7H,4-6H2,1-3H3
Inchi Key
QEXKSFDJUXVRIA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)