Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDBDD6

Bide Pharmatech

5-Methoxy-1-methyl-1H-indole

Synonim(y):

5-methoxy-1-methyl-1H-indole

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C10H11O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
161.2
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBDD6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C10H11NO/c1-11-6-5-8-7-9(12-2)3-4-10(8)11/h3-7H,1-2H3

Inchi Key

HQNPKVBTBJUMTR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów