Merck
BDPH9BCDBDE3
Bide Pharmatech
6-Methoxypyrimidin-4(3H)-one
Synonim(y):
6-methoxy-4(3H)-pyrimidinone
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C5H6O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBDE3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C5H6N2O2/c1-9-5-2-4(8)6-3-7-5/h2-3H,1H3,(H,6,7,8)
Inchi Key
GZFWHDWTLOZEOM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)