Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDBDFC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Produkt BDPH9BCDBDFC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H12Cl2N2O2/c1-21-13-7-11-12(19-16(18)20-15(11)17)8-14(13)22-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,9H2,1H3
Inchi Key
PTQCMUDKRFNQCR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Off white to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.
