Merck
BDPH9BCDBECC
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Synonim(y):
3-chloro-4-hydroxybenzonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H4O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBECC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H4ClNO/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,10H
Inchi Key
CRYPJUOSZDQWJZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)