Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDBEDB

Bide Pharmatech

5-Amino-7-azaindole

Synonim(y):

1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-ylamine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDBEDB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H7N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBEDB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C7H7N3/c8-6-3-5-1-2-9-7(5)10-4-6/h1-4H,8H2,(H,9,10)

Inchi Key

PLWBENCHEUFMTN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów