Merck
BDPH9BCDBEE2
Bide Pharmatech
Methyl 5-methoxy-1H-indole-6-carboxylate
Synonim(y):
methyl 5-methoxy-1H-indole-6-carboxylate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H11O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBEE2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c1-14-10-5-7-3-4-12-9(7)6-8(10)11(13)15-2/h3-6,12H,1-2H3
Inchi Key
XAPFUZUKWJMBHW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)