Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDBEEC

Bide Pharmatech

1-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene

Synonim(y):

1-isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDBEEC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H4N1S1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBEEC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C8H4F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-2-4-7(6)12-5-13/h1-4H

Inchi Key

FCEKLQPJGXIQRY-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to pale yellow liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów