Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDBEF4

Bide Pharmatech

6-Chloropicolinonitrile

Synonim(y):

6-chloro-2-pyridinecarbonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCDBEF4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H3N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.56
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBEF4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C6H3ClN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H

Inchi Key

PGZHSVWXFKKCNR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów