Merck
BDPH9BCDBF07
Bide Pharmatech
(6-Chloro-4-methylpyridin-2-yl)methanol
Synonim(y):
(6-chloro-4-methyl-2-pyridinyl)methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H8O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.6
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBF07 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c1-5-2-6(4-10)9-7(8)3-5/h2-3,10H,4H2,1H3
Inchi Key
UZMNJKLXXGTIKS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)