Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCDBF0D

Bide Pharmatech

2,4-Dichloro-7,7-difluoro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine

Synonim(y):

2,4-dichloro-7,7-difluoro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H4N2Cl2F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.02
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBF0D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H4Cl2F2N2/c8-5-3-1-2-7(10,11)4(3)12-6(9)13-5/h1-2H2

Inchi Key

LVDYMQUENGQVEB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów