Merck
BDPH9BCDBF3A
Bide Pharmatech
7-Bromo-5-chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Synonim(y):
7-bromo-5-chloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5N3Cl1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.49
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBF3A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H5BrClN3/c1-12-3-10-7-6(12)4(8)2-5(9)11-7/h2-3H,1H3
Inchi Key
FSGRJMLPFLUPKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)