Merck
BDPH9BCDBFA5
Bide Pharmatech
Zirconylchlorideoctahydrate
Synonim(y):
oxozirconium(IV) chloride octahydrate
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCDBFA5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H16O9Cl2Zr1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.25
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBFA5 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/2ClH.8H2O.O.Zr/h2*1H;8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;+2/p-2
Inchi Key
IZYKRMGFEBSOSO-UHFFFAOYSA-L
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White Powder or Crystals
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionExclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)