Merck
BDPH9BCDBFDE
Bide Pharmatech
5-Methyl-2-propoxybenzoic acid
Synonim(y):
5-methyl-2-propoxybenzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCDBFDE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-3-6-14-10-5-4-8(2)7-9(10)11(12)13/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H,12,13)
Inchi Key
AGFPDQMSANRAMF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)