Merck
BDPH9BCDC032
Bide Pharmatech
(11aS)-3,7-Di-9-anthracenyl-10,11,12,13-tetrahydro-5-hydroxy-diindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocin-5-oxide
Synonim(y):
3,7-di(anthracen-9-yl)-12-hydroxy-4,5,6,7-tetrahydrodiindeno[7,1-de:1',7'-fg][1,3,2]dioxaphosphocine 12-oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCDC032 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C45H31O4P/c46-50(47)48-39-19-9-18-36-38(42-33-16-7-3-12-29(33)25-30-13-4-8-17-34(30)42)26-45(43(36)39)23-22-37-35(20-21-40(49-50)44(37)45)41-31-14-5-1-10-27(31)24-28-11-2-6-15-32(28)41/h1-21,24-25,38H,22-23,26H2,(H,46,47)
Inchi Key
XQYKGXZHTZQIGY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)